Key Documents
GF87512924
Stainless steel - AISI 321
wire, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 10 m, 0.5 mm diameter, temper annealed
Synonyme(s) :
FE215150
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 875-129-24
Longueur
10 m
Diamètre
0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable