GF76635344
Stainless steel - AISI 321
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 2 m, coil width 150 mm
Synonyme(s) :
FE210321
About This Item
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 766-353-44
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
150 mm
Épaisseur
0.25 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF76635344-1EA | 4061821151414 |