GF75620044
Quartz - fused
tube, outside diameter 4.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
SI617050
About This Item
Produits recommandés
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 756-200-44
Longueur
200 mm
D.E.
4.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm