GF73039282
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
100mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, as drawn
Synonyme(s) :
PD037200
About This Item
Produits recommandés
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 730-392-82
L × épaisseur de paroi
100 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
1.0 mm × 0.8 mm