Principaux documents
GF71705842
Alumina
tube, outside diameter 15 mm, length 100 mm, wall thickness 2.5 mm
Synonyme(s) :
AL607290
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 717-058-42
Longueur
100 mm
D.E.
15 mm
Épaisseur de la paroi
2.5 mm