Principaux documents
GF71444022
Zinc-aluminum alloy, Zn50Al50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonyme(s) :
ZN016010
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 714-440-22
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
GF71444022-1EA4061825435145