GF69686724
Indium
wire reel, 0.2m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.999%
Synonyme(s) :
Indium, IN005120
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Essai
99.999%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 696-867-24
Résistivité
8.37 μΩ-cm
L × diam.
0.2 m × 0.5 mm
Pf
156.6 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clé InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable