Principaux documents
GF69508682
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
50m wire, 0.30mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
CU075132
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 695-086-82
L × diam.
50 m × 0.30 mm