GF57200385
Tin
foil, 10mm disks, thickness 0.004mm, 99.75%
Synonyme(s) :
Tin, SN000090
About This Item
Essai
99.75%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 572-003-85
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
10 mm × 0.004 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N