Principaux documents
GF55557760
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
10m wire, 0.125mm diameter, hard
Synonyme(s) :
CU075120
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 555-577-60
L × diam.
10 m × 0.125 mm