Key Documents
GF53130945
Tungsten
foil, 5m coil, thickness 0.05mm, coil width .51mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 000248, W
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
W
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141747
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 531-309-45
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur× largeur
5 m × 0.05 mm × 0.51 mm
Point d'ébullition
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N