GF51567756
Molybdenum
foil, 4mm disks, thickness 0.03mm, annealed, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO000240
About This Item
Pureté
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 515-677-56
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
4 mm × 0.03 mm
Point d'ébullition
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N