GF51520924
Iron
foil, 25mm disks, thickness 0.9mm, as rolled, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE000409
About This Item
Essai
99.5%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 515-209-24
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Diam. × épaisseur
25 mm × 0.9 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF51520924-50EA | 4061829577537 |
GF51520924-10EA | 4061829467623 |
GF51520924-20EA | 4061829540418 |