Principaux documents
GF51289993
Magnesium oxide
powder, max. particle size 1000 micron, weight 200 g
Synonyme(s) :
MG506010
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 512-899-93
Poids
200 g
Taille max. des part.
1000 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2