Principaux documents
GF49473120
Hafnium
wire reel, 0.5m, diameter 1.0mm, as drawn, 97%
Synonyme(s) :
Hafnium, HF005130
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Hf
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141718
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 494-731-20
Résistivité
29.6 μΩ-cm, 0°C
L × diam.
0.5 m × 1.0 mm
pb
4602 °C (lit.)
Pf
2227 °C (lit.)
Densité
13.3 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clé InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
GF49473120-1EA4061825401140