GF48963549
Molybdenum
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.006mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO000140
About This Item
Essai
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 489-635-49
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
50 x 50 mm × 0.006 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N