GF48050951
Titanium/Aluminum/Vanadium
rod, Ti 90%/Al 6%/V 4%, 2.0 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
TI017905
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 480-509-51
Longueur
1000 mm
Diamètre
2.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF48050951-1EA | 4061821137951 |
GF48050951-2EA | 4061821137968 |