GF47034884
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 6mm disks, 0.05mm thickness, half hard
Synonyme(s) :
CU020240
About This Item
Forme
foil (disks - half hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 470-348-84
Taille × épaisseur
6 mm × 0.05 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF47034884-50EA | 4061831025385 |
GF47034884-10EA | 4061829930523 |
GF47034884-20EA | 4061829983826 |