GF45852105
Iron
tube, 1000mm, outside diameter 1.0mm, inside diameter 0.8mm, wall thickness 0.1mm, as drawn, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE007070
About This Item
Essai
99.5%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 458-521-05
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
1.0 mm × 0.8 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF45852105-1EA | 4061825398907 |
GF45852105-2EA | 4061829499785 |
GF45852105-5EA | 4061829560317 |