GF45032352
Tin
foil, 300x300mm, thickness 0.15mm, as rolled, 98.8%
Synonyme(s) :
Tin, SN000390
About This Item
Pureté
98.8%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 450-323-52
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
300x300 mm × 0.15 mm
Point d'ébullition
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N