GF44923080
Copper/Cobalt/Beryllium
rod, Cu 97%/Co 2.55/Be 0.5%, 28 mm diameter, length 500 mm
Synonyme(s) :
CY267945
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 449-230-80
Longueur
500 mm
Diamètre
28 mm