GF42292391
Molybdenum
tube, 500mm, outside diameter 6.0mm, inside diameter 4.4mm, wall thickness 0.8mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO007413
About This Item
Essai
99.9%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 422-923-91
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
Longueur
500 mm
D.E. × D.I. × épaisseur de la paroi
6.0 mm × 4.4 mm × 0.8 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF42292391-1EA | 4061825392783 |