Principaux documents
GF40989628
Nickel aluminide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Synonyme(s) :
NI716010
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 409-896-28
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm