Principaux documents
GF40039657
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g
Synonyme(s) :
AL716010
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 400-396-57
Poids
20 g
Taille max. des part.
150 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
GF40039657-1EA4061821147288