GF37962737
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.005 mm, length 1 m, temper as rolled
Synonyme(s) :
CU040200
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 379-627-37
Longueur
1 m
Épaisseur
0.005 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF37962737-1EA | 4061821146892 |