GF35683218
Titanium
microfoil, disks, 25mm, thinness 1.0μm, specific density 429μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.6+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI004850
About This Item
Pureté
99.6%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 356-832-18
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
25 mm × 1.0 μm
Point d'ébullition
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N