GF34373099
Iron
foil, 1m coil, thickness 0.5mm, coil width 49mm, armco« soft ingot 99.8+%
Synonyme(s) :
Iron, FE000408
About This Item
Essai
99.8%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 343-730-99
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × épaisseur× largeur
1 m × 0.5 mm × 49 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF34373099-1EA | 4061825389516 |