GF34346044
Zirconium
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 33mm
Synonyme(s) :
ZR008620
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 343-460-44
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clé InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable