GF33972217
Tin
foil, 8mm disks, thickness 1.5mm, as rolled, 99.99+%
Synonyme(s) :
Tin, SN000450
About This Item
Essai
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 339-722-17
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
8 mm × 1.5 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N