GF33624468
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
20m insulated wire, 0.25mm conductor diameter, 0.025mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
NI055890
About This Item
Produits recommandés
Description
polyimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 336-244-68
Longueur
20 m
Diam. du conducteur
0.25 mm
Épaisseur de l'isolation
0.025 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF33624468-1EA | 4061825460031 |