GF33043069
Titanium
rod, 100mm, diameter 30mm, annealed, 99.6+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI007947
About This Item
Pureté
99.6%
Forme
rod
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 330-430-69
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 30 mm
Point d'ébullition
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N