Principaux documents
GF31786397
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, as rolled
Synonyme(s) :
FE080600
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (temper - as rolled)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 317-863-97
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable