Principaux documents
GF29919493
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.01 mm, length 0.5 m, coil width 220 mm
Synonyme(s) :
AL010210
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 299-194-93
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
220 mm
Épaisseur
0.01 mm