GF29145887
Zirconium
foil, light tested, 200x300mm, thickness 0.075mm, annealed, 99.2%
Synonyme(s) :
Zirconium, ZR000240
About This Item
Essai
99.20%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 291-458-87
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
200x300 mm × 0.075 mm
pb
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clé InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF29145887-5EA | 4061829568139 |
GF29145887-1EA | 4061825407852 |
GF29145887-2EA | 4061829515942 |