Key Documents
GF27655140
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 97.5%
Synonyme(s) :
AL603100
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97.5%
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 276-551-40
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
1.0 mm