Key Documents
GF25043420
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
2m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Synonyme(s) :
PT025825
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Pureté
99.999%
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 250-434-20
Longueur
2 m
Diam. du conducteur
0.025 mm
Épaisseur de l'isolation
0.005 mm