GF24096674
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 100m length, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, polyester insulation
Synonyme(s) :
NI105810
About This Item
Description
polyester insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 240-966-74
Épaisseur de l'isolation
0.002 mm
Fil, L × diam.
100 m × 0.025 mm , conductor diameter
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF24096674-1EA | 4061825425542 |