Principaux documents
GF22185198
Silicon nitride
powder, max. particle size 0.8 micron, weight 100 g, min. particle size 0.1 micron
Synonyme(s) :
SI536014
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 221-851-98
Poids
100 g
Taille max. des part.
0.8 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable