Principaux documents
GF21550890
Brass
foil, Cu 63%/Zn 37%, thickness 1.42 mm, size 25 × 25 mm, temper half hard
Synonyme(s) :
CU020500
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 215-508-90
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
1.42 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable