GF21404911
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 10m length, 0.25mm conductor diameter, 0.04mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
NI105855
About This Item
Description
polyimide insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 214-049-11
Longueur
10 mm
Diam. du conducteur
0.25 mm
Épaisseur de l'isolation
0.04 mm
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF21404911-1EA | 4061825424040 |