GF21131693
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 20m length, 0.125mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Synonyme(s) :
NI105840
About This Item
Description
polyester insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 211-316-93
Épaisseur de l'isolation
0.004 mm
Fil, L × diam.
20 m × 0.125 mm , conductor diameter
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF21131693-1EA | 4061825431352 |