Principaux documents
GF19913531
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 50 x 50mm, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonyme(s) :
FE280350
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 199-135-31
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.3 mm