GF19690735
Carbon - Vitreous
foil, 50x50mm, thickness 4.0mm, glassy carbon
Synonyme(s) :
Carbon - Vitreous, VC000600
About This Item
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 196-907-35
Taille × épaisseur
50 x 50 mm × 4.0 mm
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable