GF19656962
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, 25 mm diameter, purity 96.%
Synonyme(s) :
AL603024
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 196-569-62
Diamètre
25 mm
25 mm
Épaisseur
0.25 mm