GF16505636
Tin
foil, 150x150mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.999%
Synonyme(s) :
Tin, SN000441
About This Item
Pureté
99.999%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 165-056-36
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
150 x 150 mm × 1.0 mm
Point d'ébullition
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N