GF15448529
Silver
foil, 4mm disks, thickness 0.015mm, 99.97%
Synonyme(s) :
Silver, AG000180
About This Item
Pureté
99.97%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 154-485-29
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
4 mm × 0.015 mm
Point d'ébullition
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable