GF13959939
Titanium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.5μm, specific density 225.4μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.6+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI004700
About This Item
Pureté
99.60%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 139-599-39
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
10 mm × 0.5 μm
Point d'ébullition
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N