Principaux documents
GF13576934
Iron/Silicon
powder, Fe 91%/Si 9%, mean particle size 10 micron, weight 100 g, condition gas atomized
Synonyme(s) :
FE166012
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 135-769-34
Poids
100 g
Taille moyenne des particules
10 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
21 °C