Principaux documents
GF04956723
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g
Synonyme(s) :
AL716010
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 049-567-23
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm