Principaux documents
GF04170585
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 50 x 50mm, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonyme(s) :
TI050400
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed (precipitation hardenable)
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 041-705-85
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.42 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
GF04170585-5EA4061831010923
GF04170585-10EA4061829939779
GF04170585-1EA4061825418759
GF04170585-2EA4061829959906